3-Fluoro-4-methylbenzamide oxime 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC3822G-1G
PC3822G-5G
APOSPC3822G-1GEA
0
EUR
APOSPC3822G-1G
APOSPC3822G-5G
3-Fluoro-4-methylbenzamide oxime 97%
3-Fluoro-4-methylbenzamide oxime
Formel:
C₈H₉FN₂O Schmelzpunkt: 105…107 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08461808 CAS-Nummer: 238742-80-8 |