5-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 5-Fluor-2-methylbenzolsulfonsäurechlorid, 5-Fluor-2-methylbenzol-1-sulfonylchlorid, 5-Fluor-2-methylbenzolsulfochlorid

PC3822P-25G
APOSPC3822P-25GEA 142 EUR
APOSPC3822P-25G
5-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid 97%
5-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₆ClFO₂S
Molecular Weight: 208,64 g/mol
Siedepunkt: 130…132 °C/15mmHg
Dichte: 1,423 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052958
CAS-Nummer: 445-05-6
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR