5-Fluor-2-toluoylchlorid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 5-Fluor-2-tolylsäurechlorid, 5-Fluor-2-methylbenzoylchlorid

PC3823CG-25G PC3823CG-5G
APOSPC3823CG-25GEA 92.8 EUR
APOSPC3823CG-25G APOSPC3823CG-5G
5-Fluor-2-toluoylchlorid 97%
5-Fluor-2-toluoylchlorid

Intermediate for tricyclic azepine, oxytocin & vasopressin receptor antagonists, USP 5,532,235 (1996).

Formel: C₈H₆ClFO
Molecular Weight: 172.59 g/mol
Siedepunkt: 108 °C/24mmHg
Dichte: 1.27 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236681
CAS-Nummer: 21900-39-0
UN: 3265
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR