(+/-)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl isothiocyanate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Fluoro-alpha-methylbenzyl isothiocyanate
PC3823G-1G
APOSPC3823G-1GEA 111 EUR
APOSPC3823G-1G
(+/-)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl isothiocyanate 97%
(+/-)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl isothiocyanate
Formel: C₉H₈FNS
Molecular Weight: 181,23 g/mol
Siedepunkt: 109…110 °C/0,6mmHg
Dichte: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041105
CAS-Nummer: 182565-27-1
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III