4-Fluor-2-methylphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Fluoro-2-hydroxytoluene, 1-Fluoro-4-hydroxy-3-methylbenzene
PC3823L-100G
APOSPC3823L-100GEA 174 EUR
APOSPC3823L-100G
4-Fluor-2-methylphenol
4-Fluor-2-methylphenol
Formel: C₇H₇FO
Siedepunkt: 87 °C/14mmHg
Schmelzpunkt: 37…38 °C
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075088
CAS-Nummer: 452-72-2