2-Fluor-3-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluor-3-picolin
PC3823Z-100G
APOSPC3823Z-100GEA 154 EUR
APOSPC3823Z-100G
2-Fluor-3-methylpyridin 98%
2-Fluor-3-methylpyridin
Formel: C₆H₆FN
Molecular Weight: 111,12 g/mol
Siedepunkt: 154…155 °C
Dichte: 1,098 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041223
CAS-Nummer: 2369-18-8
UN: 1993
ADR: 3,III