3-Fluor-4-methoxybenzoylchlorid

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-Fluor-4-methoxybenzoesäurechlorid

PC3833-25G
APOSPC3833-25GEA 325 EUR
APOSPC3833-25G
3-Fluor-4-methoxybenzoylchlorid
3-Fluor-4-methoxybenzoylchlorid
Formel: C₈H₆ClFO₂
Molecular Weight: 188,59 g/mol
Schmelzpunkt: 68…71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03428589
CAS-Nummer: 3907-15-1
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR