Methyl-2-hydroxy-3,3,3-trifluoropropanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3,3,3-trifluoro-DL-lactate
PC3844-1G
APOSPC3844-1GEA 89.9 EUR
APOSPC3844-1G
Methyl-2-hydroxy-3,3,3-trifluoropropanoate 95%
Methyl-2-hydroxy-3,3,3-trifluoropropanoate
Formel: C₄H₅F₃O₃
Molecular Weight: 158,08 g/mol
Siedepunkt: 60…64 °C/20mmHg
Schmelzpunkt: 59…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093316
CAS-Nummer: 93496-85-6