5-(2-Fluorphenyl)-1H-tetrazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-(2-Fluorophenyl)-1H-1,2,3,4-tetraazole
PC3845-1G PC3845-250MG
APOSPC3845-1GEA 29 EUR
APOSPC3845-1G APOSPC3845-250MG
5-(2-Fluorphenyl)-1H-tetrazol
5-(2-Fluorphenyl)-1H-tetrazol
Formel: C₇H₅FN₄
Schmelzpunkt: 157…159 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00798373
CAS-Nummer: 50907-19-2