4'-Fluor-2'-nitroacetanilid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)acetamide
PC3852-25G
APOSPC3852-25GEA
132
EUR
APOSPC3852-25G
4'-Fluor-2'-nitroacetanilid 98%
4'-Fluor-2'-nitroacetanilid
Formel:
C₈H₇FN₂O₃ Molecular Weight: 179,22 g/mol Schmelzpunkt: 71…73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00031517 CAS-Nummer: 448-39-5 |