3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC3862-1G PC3862-5G
APOSPC3862-1GEA 66.7 EUR
APOSPC3862-1G APOSPC3862-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂BrF₄N
Dichte: 1,774 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08061304
CAS-Nummer: 1031929-01-7
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR