3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC3862-1G
PC3862-5G
APOSPC3862-1GEA
66.7
EUR
APOSPC3862-1G
APOSPC3862-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₂BrF₄N Dichte: 1,774 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 30 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08061304 CAS-Nummer: 1031929-01-7 UN: 1992 ADR: 3+6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...