4-Fluor-2-nitroanilin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC3870-100G PC3870-25G PC3870-500G
APOSPC3870-100GEA 0 EUR
APOSPC3870-100G APOSPC3870-25G APOSPC3870-500G
4-Fluor-2-nitroanilin 97%
4-Fluor-2-nitroanilin
Formel: C₆H₅FN₂O₂
Schmelzpunkt: 90…94 °C
Flammpunkt: 89 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007830
CAS-Nummer: 364-78-3
EINECS: 206-666-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR