2-Fluor-5-methylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Fluor-5-methylbenzolsulfonsäurechlorid, 2-Fluor-5-methylbenzol-1-sulfonylchlorid, 2-Fluor-5-methylbenzolsulfochlorid
PC3871-1G PC3871-25G PC3871-5G
APOSPC3871-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3871-1G APOSPC3871-25G APOSPC3871-5G
2-Fluor-5-methylbenzolsulfonylchlorid
2-Fluor-5-methylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₆ClFO₂S
Molecular Weight: 208.64 g/mol
Schmelzpunkt: 30…34 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039785
CAS-Nummer: 870704-14-6
UN: 3261
ADR: 8 II