Kaliumperfluor-1-butansulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3874-500G
APOSPC3874-500GEA 142 EUR
APOSPC3874-500G
Kaliumperfluor-1-butansulfonat
Kaliumperfluor-1-butansulfonat
Additive for polymers. Soluble in water, acetone, methanol & ethyl acetate
Formel: C₄F₉KO₃S
Schmelzpunkt: 300 °C (Zersetzung)
Dichte: 0,69 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007515
CAS-Nummer: 29420-49-3