Propionyl fluoride 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC3875-25G PC3875-5G
APOSPC3875-25GEA 1180 EUR
APOSPC3875-25G APOSPC3875-5G
Propionyl fluoride 97%
Propionyl fluoride
Formel: C₃H₅FO
Siedepunkt: 42…44 °C/760mmHg
Dichte: 0,947 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039220
CAS-Nummer: 430-71-7
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR