4-Fluor-3-nitroanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC3880-100G
PC3880-25G
PC3880-500G
APOSPC3880-100GEA
24.8
EUR
APOSPC3880-100G
APOSPC3880-25G
APOSPC3880-500G
4-Fluor-3-nitroanilin 98%
4-Fluor-3-nitroanilin
Formel:
C₆H₅FN₂O₂ Molecular Weight: 156.12 g/mol Schmelzpunkt: 94…98 °C Flammpunkt: 91 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00007833 CAS-Nummer: 364-76-1 EINECS: 206-665-5 UN: 1325 ADR: 4.1 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...