2',4',6'-Trichloracetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3888-1G
APOSPC3888-1GEA 118 EUR
APOSPC3888-1G
2',4',6'-Trichloracetanilid
2',4',6'-Trichloracetanilid
Formel: C₈H₆Cl₃NO
Schmelzpunkt: 152…154 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093332
CAS-Nummer: 363-40-6