Diphenyl(4-iodophenyl)sulphonium triflate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Iodophenyl)diphenylsulphonium trifluoromethanesulphonate
PC3898-1G
APOSPC3898-1GEA
168
EUR
APOSPC3898-1G
Diphenyl(4-iodophenyl)sulphonium triflate
Diphenyl(4-iodophenyl)sulphonium triflate
Photoinitiator/Photoacid Generator
Formel:
C₁₉H₁₄F₃IO₃S₂ Molecular Weight: 538,342 g/mol Schmelzpunkt: 155…160 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02683574 CAS-Nummer: 255056-46-3 |