1-Fluor-4-nitrobenzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Fluornitrobenzol
PC3910-250G
PC3910-1KG
APOSPC3910-250GEA
43.5
EUR
APOSPC3910-250G
APOSPC3910-1KG
1-Fluor-4-nitrobenzol 99%
1-Fluor-4-nitrobenzol
Formel:
C₆H₄FNO₂ Molecular Weight: 141.1 g/mol Siedepunkt: 205 °C Schmelzpunkt: 22…24 °C Dichte: 1.33 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 83 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007282 CAS-Nummer: 350-46-9 EINECS: 206-502-8 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...