2-Brom-6-fluorbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
PC3918-5G
APOSPC3918-5GEA
21.9
EUR
APOSPC3918-5G
2-Brom-6-fluorbenzoesäure
2-Bromo-6-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₄BrFO₂ |
MDL:
MFCD01569539 CAS-Nummer: 2252-37-1 |