3,4,5-Trifluor-o-phenylendiamin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2-Diamino-3,4,5-trifluorbenzol, 3,4,5-Trifluorbenzol-1,2-diamin, 3,4,5-Trifluor-1,2-phenylendiamin
PC3920-1G
APOSPC3920-1GEA
126
EUR
APOSPC3920-1G
3,4,5-Trifluor-o-phenylendiamin
3,4,5-Trifluor-o-phenylendiamin
Formel:
C₆H₅F₃N₂ Molecular Weight: 162,11 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01569524 CAS-Nummer: 168966-54-9 |