2-Amino-3-brom-5-fluorpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC3934-1G
APOSPC3934-1GEA
21.9
EUR
APOSPC3934-1G
2-Amino-3-brom-5-fluorpyridin
2-Amino-3-brom-5-fluorpyridin
Formel:
C₅H₄BrFN₂ Molecular Weight: 191 g/mol Schmelzpunkt: 62…66 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03092924 CAS-Nummer: 869557-43-7 |