5-Fluor-2-nitrobenzotrifluorid 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC3952-100G PC3952-25G PC3952-250G PC3952-500G
APOSPC3952-100GEA 40.6 EUR
APOSPC3952-100G APOSPC3952-25G APOSPC3952-250G APOSPC3952-500G
5-Fluor-2-nitrobenzotrifluorid 99%
5-Fluor-2-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃F₄NO₂
Siedepunkt: 198…199 °C
Schmelzpunkt: 23 °C
Dichte: 1,497 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039741
CAS-Nummer: 393-09-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR