5-Fluor-2-nitrobenzotrifluorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3952-100G
PC3952-25G
PC3952-250G
PC3952-500G
APOSPC3952-100GEA
40.6
EUR
APOSPC3952-100G
APOSPC3952-25G
APOSPC3952-250G
APOSPC3952-500G
5-Fluor-2-nitrobenzotrifluorid 99%
5-Fluor-2-nitrobenzotrifluorid
Formel:
C₇H₃F₄NO₂ Siedepunkt: 198…199 °C Schmelzpunkt: 23 °C Dichte: 1,497 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 88 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039741 CAS-Nummer: 393-09-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...