3-Brom-5-(trifluormethoxy)benzylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC3957-10G
PC3957-5G
PC3957-1G
APOSPC3957-10GEA
0
EUR
APOSPC3957-10G
APOSPC3957-5G
APOSPC3957-1G
3-Brom-5-(trifluormethoxy)benzylbromid 97%
3-Brom-5-(trifluormethoxy)benzylbromid
Formel:
C₈H₅Br₂F₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11035864 CAS-Nummer: 1031929-10-8 UN: 3265 ADR: 8,II |