4-[(4-Fluorphenyl)ethinyl]phenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-((4-Fluorophenyl)ethynyl)phenol, 1-(4-Fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)acetylene
PC3963-1G
APOSPC3963-1GEA 201 EUR
APOSPC3963-1G
4-[(4-Fluorphenyl)ethinyl]phenol
4-[(4-Fluorphenyl)ethinyl]phenol
Formel: C₁₄H₉FO
Molecular Weight: 212,22 g/mol
Schmelzpunkt: 149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093472
CAS-Nummer: 197770-48-2