2-Fluor-4-nitrophenol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC3969-100G PC3969-25G PC3969-500G
APOSPC3969-100GEA 60.9 EUR
APOSPC3969-100G APOSPC3969-25G APOSPC3969-500G
2-Fluor-4-nitrophenol 98%
2-Fluor-4-nitrophenol
Formel: C₆H₄FNO₃
Schmelzpunkt: 120…121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051970
CAS-Nummer: 403-19-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR