4-Benzyloxy-2-fluorphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Benzyloxy-2-fluorobenzeneboronic acid, (4-(Benzyloxy)-2-fluorophenyl)boronic acid
PC3973-250MG
APOSPC3973-250MGEA
31.9
EUR
APOSPC3973-250MG
4-Benzyloxy-2-fluorphenylboronsäure 97%
4-Benzyloxy-2-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₂BFO₃ Molecular Weight: 246,04 g/mol Schmelzpunkt: 151…155 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093064 CAS-Nummer: 166744-78-1 |