4-Fluor-2-nitrophenol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3978-100G PC3978-25G PC3978-500G
APOSPC3978-100GEA 53.8 EUR
APOSPC3978-100G APOSPC3978-25G APOSPC3978-500G
4-Fluor-2-nitrophenol 99%
4-Fluor-2-nitrophenol
Formel: C₆H₄FNO₃
Schmelzpunkt: 73…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042528
CAS-Nummer: 394-33-2