Bis(3-fluorphenyl)disulfid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC3979-25G PC3979-5G
APOSPC3979-25GEA 203 EUR
APOSPC3979-25G APOSPC3979-5G
Bis(3-fluorphenyl)disulfid 97%
Bis(3-fluorphenyl)disulfid
Formel: C₁₂H₈F₂S₂
Siedepunkt: 308 °C
Dichte: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318104
CAS-Nummer: 63930-17-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR