2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
PC400017-1G
APOSPC400017-1GEA
945
EUR
APOSPC400017-1G
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)morpholine
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)morpholine
Formel:
C₁₁H₁₂F₃NO Molecular Weight: 231,214 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11646253 CAS-Nummer: 62243-72-5 |