2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)morpholine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC400018-1G
APOSPC400018-1GEA
2350
EUR
APOSPC400018-1G
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)morpholine hydrochloride
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)morpholine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₂F₃NO·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832156 CAS-Nummer: 1357946-25-8 |