2-[2-(4-Morpholinyl)ethoxy]-5-(trifluoromethyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(2-Morpholinoethoxy)-5-(trifluoromethyl)benzenamine, 2-(2-Morpholinoethoxy)-5-(trifluoromethyl)aniline
PC400019-1G
APOSPC400019-1GEA
1830
EUR
APOSPC400019-1G
2-[2-(4-Morpholinyl)ethoxy]-5-(trifluoromethyl)aniline
2-[2-(4-Morpholinyl)ethoxy]-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₁₃H₁₇F₃N₂O₂ Molecular Weight: 290,29 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08688414 CAS-Nummer: 862873-92-5 |