(6-Fluoro-4-(isopropylamino)pyridin-3-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400024-250MG
APOSPC400024-250MGEA
387
EUR
APOSPC400024-250MG
(6-Fluoro-4-(isopropylamino)pyridin-3-yl)methanol
(6-Fluoro-4-(isopropylamino)pyridin-3-yl)methanol
Formel:
C₉H₁₃FN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31536742 CAS-Nummer: 2187435-33-0 |