(6-Fluoro-4-(methylamino)pyridin-3-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400025-250MG
APOSPC400025-250MGEA 347 EUR
APOSPC400025-250MG
(6-Fluoro-4-(methylamino)pyridin-3-yl)methanol
(6-Fluoro-4-(methylamino)pyridin-3-yl)methanol
Formel: C₇H₉FN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31536743
CAS-Nummer: 2187435-36-3