1-(2-Bromoethynyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC400027-250MG
APOSPC400027-250MGEA
192
EUR
APOSPC400027-250MG
1-(2-Bromoethynyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
1-(2-Bromoethynyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
Formel:
C₈H₃BrClF Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31536745 CAS-Nummer: 2187435-46-5 |