2-(2-Bromoethynyl)-1-chloro-3-fluorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400028-250MG
APOSPC400028-250MGEA 567 EUR
APOSPC400028-250MG
2-(2-Bromoethynyl)-1-chloro-3-fluorobenzene
2-(2-Bromoethynyl)-1-chloro-3-fluorobenzene
Formel: C₈H₃BrClF
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD31536746
CAS-Nummer: 2227272-53-7