5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-fluorobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400031-1G
PC400031-5G
APOSPC400031-1GEA
75.4
EUR
APOSPC400031-1G
APOSPC400031-5G
5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-fluorobenzaldehyde
5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₁₃H₁₉FO₂Si Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17676576 CAS-Nummer: 113984-67-1 |