Methyl 6-fluoro-4-(methylamino)pyridine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400036-1G
APOSPC400036-1GEA 476 EUR
APOSPC400036-1G
Methyl 6-fluoro-4-(methylamino)pyridine-3-carboxylate
Methyl 6-fluoro-4-(methylamino)pyridine-3-carboxylate
Formel: C₈H₉FN₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31536751
CAS-Nummer: 2187435-19-2