7-Fluoro-2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC400047-1G
APOSPC400047-1GEA 192 EUR
APOSPC400047-1G
7-Fluoro-2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one 95%
7-Fluoro-2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one
Formel: C₈H₅FN₂OS
Molecular Weight: 196,202 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24573053
CAS-Nummer: 69661-43-4