5-Fluoro-2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400049-1G
APOSPC400049-1GEA
192
EUR
APOSPC400049-1G
5-Fluoro-2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one 95+%
5-Fluoro-2-mercaptoquinazolin-4(3H)-one
Formel:
C₈H₅FN₂OS Molecular Weight: 196,202 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31561230 CAS-Nummer: 1098336-84-5 |