1-Bromo-3-(3,3-difluorocyclobutyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400053-250MG
APOSPC400053-250MGEA
386
EUR
APOSPC400053-250MG
1-Bromo-3-(3,3-difluorocyclobutyl)benzene
1-Bromo-3-(3,3-difluorocyclobutyl)benzene
Formel:
C₁₀H₉BrF₂ Molecular Weight: 247,079 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31621118 CAS-Nummer: 1897738-22-5 |