(4-(Difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400115-250MG
APOSPC400115-250MGEA
304
EUR
APOSPC400115-250MG
(4-(Difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methanol
(4-(Difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methanol
Formel:
C₇H₇F₂NO₂ Molecular Weight: 175,133 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22552054 CAS-Nummer: 1315361-55-7 |