(5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400116-250MG
APOSPC400116-250MGEA
538
EUR
APOSPC400116-250MG
(5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methanol
(5-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methanol
Formel:
C₇H₆ClF₂NO₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD28750802 CAS-Nummer: 1805028-11-8 |