(4-(Difluoromethoxy)-5-fluoropyridin-2-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400117-250MG
APOSPC400117-250MGEA
473
EUR
APOSPC400117-250MG
(4-(Difluoromethoxy)-5-fluoropyridin-2-yl)methanol
(4-(Difluoromethoxy)-5-fluoropyridin-2-yl)methanol
Formel:
C₇H₆F₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28789514 CAS-Nummer: 1806275-47-7 |