(3-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400118-250MG
APOSPC400118-250MGEA
473
EUR
APOSPC400118-250MG
(3-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methanol
(3-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methanol
Formel:
C₇H₆ClF₂NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28750791 CAS-Nummer: 1805954-74-8 |