4-(Difluoromethoxy)pyridine-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(Difluoromethoxy)picolinaldehyde
PC400120-250MG
APOSPC400120-250MGEA
873
EUR
APOSPC400120-250MG
4-(Difluoromethoxy)pyridine-2-carbaldehyde 95%
4-(Difluoromethoxy)pyridine-2-carbaldehyde
Formel:
C₇H₅F₂NO₂ Molecular Weight: 173,117 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22552055 CAS-Nummer: 1315361-42-2 |