tert-Butyl (3-chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methylcarbamate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400126-250MG
APOSPC400126-250MGEA
725
EUR
APOSPC400126-250MG
tert-Butyl (3-chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methylcarbamate
tert-Butyl (3-chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methylcarbamate
Formel:
C₁₂H₁₅ClF₂N₂O₃ Molecular Weight: 308,709 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31621173 CAS-Nummer: 2231676-55-2 |