(4-(Difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC400127-250MG
APOSPC400127-250MGEA
696
EUR
APOSPC400127-250MG
(4-(Difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride 95%
(4-(Difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formel:
C₇H₈F₂N₂O·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31621175 CAS-Nummer: 2231673-75-7 |